Merck
609269
Sigma-Aldrich
氯化胆碱-15N
≥98 atom % 15N, ≥99% (CP)
别名:
Ethanaminium-15N
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HOCH2CH215N(CH3)3Cl
分子量:
140.62
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.12
同位素纯度
≥98 atom % 15N
质量水平
方案
≥99% (CP)
表单
solid
质量偏移
M+1
SMILES字符串
[Cl-].C[15N+](C)(C)CCO
InChI
1S/C5H14NO.ClH/c1-6(2,3)4-5-7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1/i6+1;
InChI key
SGMZJAMFUVOLNK-NWZHYJCUSA-M
包装
这种产品可以大量现货供应,也可以按需包装。有关定价、供货和包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)