Merck
615501
Sigma-Aldrich
庚二酸-d10
98 atom % D, 99% (CP)
别名:
蒲桃酸-d10
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HO2C(CD2)5CO2H
分子量:
170.23
MDL编号:
UNSPSC代码:
51113400
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
98 atom % D
方案
99% (CP)
表单
solid
沸点
212 °C/10 mmHg
mp
103-105 °C
质量偏移
M+10
SMILES字符串
[2H]C([2H])(C(O)=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C7H12O4/c8-6(9)4-2-1-3-5-7(10)11/h1-5H2,(H,8,9)(H,10,11)/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2
InChI key
WLJVNTCWHIRURA-YXALHFAPSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)