Merck
61336
Sigma-Aldrich
2-氯-4,6-二甲氧基嘧啶
≥98.0%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H7ClN2O2
CAS号:
分子量:
174.58
Beilstein:
880035
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
≥98.0%
形狀
solid
mp
100-105 °C
SMILES 字串
COc1cc(OC)nc(Cl)n1
InChI
1S/C6H7ClN2O2/c1-10-4-3-5(11-2)9-6(7)8-4/h3H,1-2H3
InChI 密鑰
PBEKEFWBLFBSGQ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)