Merck
613177
Supelco
氯化钆(III) 溶液
1 mg/mL in D2O (99.9 atom % D), water 1 %, DSS 0.1 %, NMR tube size 4 mm × 8 in.
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
GdCl3
CAS号:
分子量:
263.61
MDL编号:
UNSPSC代码:
12142201
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
等级
analytical standard
质量水平
组成
DSS, 0.1%
water, 1%
浓度
1 mg/mL in D2O (99.9 atom % D)
技术
NMR: suitable
NMR管尺寸
4 mm × 8 in.
适用性
suitable for NMR (reference standard)
包装形式
single component solution
SMILES字符串
Cl[Gd](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Gd/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI key
MEANOSLIBWSCIT-UHFFFAOYSA-K
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
特点和优势
Gradient shimming
数量
4 mm O.D. tube contains 0.435 mL.
Each pack contains 10 tubes.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)