Merck
612731
Supelco
氯化钆(III) 溶液
NMR reference standard, 0.1 mg/mL in D2O (99.9 atom % D), NMR tube size 3 mm × 8 in.
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
GdCl3
CAS号:
分子量:
263.61
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12142201
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
NMR reference standard
analytical standard
濃度
0.1 mg/mL in D2O (99.9 atom % D)
技術
NMR: suitable
NRM管尺寸
3 mm × 8 in.
格式
single component solution
SMILES 字串
Cl[Gd](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Gd/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI 密鑰
MEANOSLIBWSCIT-UHFFFAOYSA-K
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
特點和優勢
1H homogeneity
數量
3 mm O.D. tube contains 0.235 mL.
Each pack contains 10 tubes.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3