Merck
61243
Sigma-Aldrich
酒石酸铜(II) 水合物
≥95.0% (calc. on dry substance, RT)
别名:
酒石酸铜 水合物, 酒石酸铜盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[-CH(OH)CO2]2Cu·xH2O
分子量:
211.62 (anhydrous basis)
Beilstein:
4166088
EC號碼:
分類程式碼代碼:
12161600
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥95.0% (calc. on dry substance, RT)
形狀
solid
反應適用性
core: copper
reagent type: catalyst
雜質
5-15% water
mp
~275 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
O.[Cu++].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O6.Cu.H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;1H2/q;+2;/p-2/t1-,2-;;/m1../s1
InChI 密鑰
MAUZTCHAIPUZJB-OLXYHTOASA-L
水污染物質分類(WGK)
WGK 3