Merck
611387
Supelco
脲-13C,15N2 溶液
NMR reference standard, 99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 0.1 M in DMSO-d6 (99.9 atom % D), NMR tube size 5 mm × 7 in.
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13CH415N2O
分子量:
63.03
分類程式碼代碼:
12142201
NACRES:
NA.24
等級
NMR reference standard
analytical standard
同位素純度
99 atom % 13C
98 atom % 15N
濃度
0.1 M in DMSO-d6 (99.9 atom % D)
技術
NMR: suitable
NRM管尺寸
5 mm × 7 in.
格式
single component solution
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
特點和優勢
Indirect detection
數量
5 mm O.D. tube contains 0.700 mL.
Each pack contains 10 tubes.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
188.6 °F - closed cup
閃點(°C)
87.00 °C - closed cup