Merck
609447
Sigma-Aldrich
硫酸铵-15N2
2 atom % 15N
别名:
15N标记的硫酸铵, 二氮杂铵-15N2 硫酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(15NH4)2SO4
CAS号:
分子量:
134.13
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352102
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
2 atom % 15N
表单
solid
分子量
132.18 by atom % calculation
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
质量偏移
M+2
SMILES字符串
[15NH3].[15NH3].OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)/i2*1+1;
InChI key
BFNBIHQBYMNNAN-ISOLYIDJSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)