Merck
608505
Sigma-Aldrich
对甲氧基苯甲醛-α-13C,α-d1
98 atom % D, 99 atom % 13C
别名:
对茴香(醛-13C,d)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H3CO-C6H4-13CDO
分子量:
138.15
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352114
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
99 atom % 13C
98 atom % D
沸点
248 °C (lit.)
密度
1.135 g/mL at 25 °C
质量偏移
M+2
SMILES字符串
[2H][13C](=O)c1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-6H,1H3/i6+1D
InChI key
ZRSNZINYAWTAHE-KFNOGTNBSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)