Merck
607592
Sigma-Aldrich
氰胺-13C,15N2 溶液
50 wt. % in H2O, 99 atom % 13C, 98 atom % 15N
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H215N13C15N
分子量:
45.02
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352111
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
99 atom % 13C
98 atom % 15N
浓度
50 wt. % in H2O
质量偏移
M+3
SMILES字符串
[15NH2][13C]#[15N]
InChI
1S/CH2N2/c2-1-3/h2H2/i1+1,2+1,3+1
InChI key
XZMCDFZZKTWFGF-VMIGTVKRSA-N
相关类别
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)