Merck
606502
Sigma-Aldrich
草甘膦-2-13C
99 atom % 13C
别名:
N-(膦酰基甲基)甘氨酸-2-13C
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HO2C13CH2NHCH2PO(OH)2
分子量:
170.07
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
77101502
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
99 atom % 13C
mp
230 °C (dec.) (lit.)
應用
agriculture
environmental
質量偏移
M+1
SMILES 字串
OC(=O)[13CH2]NCP(O)(O)=O
InChI
1S/C3H8NO5P/c5-3(6)1-4-2-10(7,8)9/h4H,1-2H2,(H,5,6)(H2,7,8,9)/i1+1
InChI 密鑰
XDDAORKBJWWYJS-OUBTZVSYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
这种产品可以大量现货供应,也可以按需包装。有关定价、供货和包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
其他客户在看
Valerio Matozzo et al.
Fish & shellfish immunology, 83, 321-329 (2018-09-16)
The effects of the breakdown products of herbicides on aquatic species are largely unknown. In a recent study, we evaluated the effects of glyphosate on the mussel Mytilus galloprovincialis. This study was designed to evaluate for the first time the