Merck
605484
Sigma-Aldrich
D-核糖-2,3,4,5-13C4
99 atom % 13C, 99% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C4CH10O5
分子量:
154.10
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
99 atom % 13C
方案
99% (CP)
表单
powder
旋光性
[α]20/D -20, c = 4 in H2O
mp
88-92 °C (dec.) (lit.)
质量偏移
M+4
SMILES字符串
OC1O[13CH2][13C@@H](O)[13C@@H](O)[13C@H]1O
InChI
1S/C5H10O5/c6-2-1-10-5(9)4(8)3(2)7/h2-9H,1H2/t2-,3-,4-,5?/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1
InChI key
SRBFZHDQGSBBOR-OCBIYWEISA-N
相关类别
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)