Merck
605395
Sigma-Aldrich
D-(-)-果糖-6-13C
99 atom % 13C
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13CC5H12O6
分子量:
181.15
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
99 atom % 13C
方案
≥99% (HPLC)
表单
powder
旋光性
[α]20/D -93.5°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
mp
119-122 °C (dec.) (lit.)
质量偏移
M+1
SMILES字符串
OCC1(O)O[13CH2][C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-2-6(11)5(10)4(9)3(8)1-12-6/h3-5,7-11H,1-2H2/t3-,4-,5+,6?/m1/s1/i1+1
InChI key
LKDRXBCSQODPBY-INQNWKIISA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)