About This Item
线性分子式:
ICH213CO2H
CAS号:
分子量:
186.94
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.12
推荐产品
同位素纯度
99 atom % 13C
方案
99% (CP)
表单
solid
mp
77-79 °C (lit.)
质量偏移
M+1
储存温度
−20°C
SMILES字符串
O[13C](=O)CI
InChI
1S/C2H3IO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)/i2+1
InChI key
JDNTWHVOXJZDSN-VQEHIDDOSA-N
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
储存分类代码
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3