Merck
603759
Sigma-Aldrich
1-溴己烷-1-13C
99 atom % 13C
别名:
己基溴-1-13C
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)413CH2Br
CAS号:
分子量:
166.06
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352101
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
99 atom % 13C
沸点
154-158 °C (lit.)
mp
-85 °C (lit.)
密度
1.183 g/mL at 25 °C
质量偏移
M+1
SMILES字符串
CCCCC[13CH2]Br
InChI
1S/C6H13Br/c1-2-3-4-5-6-7/h2-6H2,1H3/i6+1
InChI key
MNDIARAMWBIKFW-PTQBSOBMSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)