Merck
603686
Sigma-Aldrich
R-(-)-2-氨基-1-丙醇-13C3
99 atom % 13C
别名:
D-丙氨醇-13C3
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
13CH313CH(NH2)13CH2OH
分子量:
78.09
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
品質等級
化驗
98% (CP)
bp
173-176 °C (lit.)
密度
1.003 g/mL at 25 °C (lit.)
質量偏移
M+3
SMILES 字串
[13CH3][13C@@H](N)[13CH2]O
InChI
1S/C3H9NO/c1-3(4)2-5/h3,5H,2,4H2,1H3/t3-/m1/s1/i1+1,2+1,3+1
InChI 密鑰
BKMMTJMQCTUHRP-NOJZMAGESA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
181.4 °F - closed cup
閃點(°C)
83 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter