Merck
601373
Sigma-Aldrich
Rubidium-85Rb chloride
85 atom % (85Rb)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
85RbCl
CAS号:
分子量:
120.36
UNSPSC代码:
12142200
同位素纯度
85 atom % (85Rb)
质量偏移
M-1
SMILES字符串
[85Rb]Cl
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)