Merck
901262
Sigma-Aldrich
Rubidium-85Rb chloride
≥99.5 atom % (85Rb), ≥99.5% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
85RbCl
CAS号:
分子量:
120.36
UNSPSC代码:
12142200
同位素纯度
≥99.5 atom % (85Rb)
方案
≥99.5% (CP)
表单
solid
质量偏移
M-1
SMILES字符串
[85Rb]Cl
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)