Merck
596353
Sigma-Aldrich
三乙氧基(1-苯基乙烯基)硅烷
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C2H5O)3SiC(CH2)C6H5
CAS号:
分子量:
266.41
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
化驗
98%
折射率
n20/D 1.4800 (lit.)
bp
264-265 °C (lit.)
密度
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCO[Si](OCC)(OCC)C(=C)c1ccccc1
InChI
1S/C14H22O3Si/c1-5-15-18(16-6-2,17-7-3)13(4)14-11-9-8-10-12-14/h8-12H,4-7H2,1-3H3
InChI 密鑰
DKFGYGJKRWRIPR-UHFFFAOYSA-N
應用
硅类亲核试剂,具有钯催化交叉偶联反应活性。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
195.1 °F - closed cup
閃點(°C)
90.6 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
访问文档库
Denmark, S. E.; Ober, M. H.
Aldrichimica Acta, 36, 75-75 (2003)