About This Item
线性分子式:
(CH3)3CSi(CH3)2OC6H4CHO
CAS号:
分子量:
236.38
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
方案
97%
折射率
n20/D 1.5110 (lit.)
沸点
224-226 °C (lit.)
密度
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
[H]C(=O)c1ccc(O[Si](C)(C)C(C)(C)C)cc1
InChI
1S/C13H20O2Si/c1-13(2,3)16(4,5)15-12-8-6-11(10-14)7-9-12/h6-10H,1-5H3
InChI key
XACWSBWCLJXKGI-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
>230.0 °F
闪点(°C)
> 110 °C
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter