化驗
98%
折射率
n20/D 1.4240 (lit.)
bp
218-219 °C (lit.)
密度
0.921 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCO[Si](OCC)(OCC)C1CCCC1
InChI
1S/C11H24O3Si/c1-4-12-15(13-5-2,14-6-3)11-9-7-8-10-11/h11H,4-10H2,1-3H3
InChI 密鑰
MGGAITMRMJXXMT-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
188.6 °F - closed cup
閃點(°C)
87 °C - closed cup