Merck
595837
Sigma-Aldrich
(S)-(-)-3,3′-二溴-1,1′-二-2-萘醇
96%
别名:
(S)-3,3′-Dibromo-1,1′-Binaphthalene-2,2′-diol, (S)-3,3′-Dibromo-1,1′-bi-2-naphthol, (S)-3,3′-Dibromo-BINOL, (S)-Dibromo-1,1′-Bi-2,2′-naphthol, (S)-Dibromo-1,1′-Binaphthalene-2,2′-diol, (S)-Dibromo-1,1-Binaphthol, (S)-Dibromo-BINOL, (S)-Dibromo-bi-2-naphthol
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H12Br2O2
分子量:
444.12
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
96%
表单
solid
mp
256-260 °C
SMILES字符串
Oc1c(Br)cc2ccccc2c1-c3c(O)c(Br)cc4ccccc34
InChI
1S/C20H12Br2O2/c21-15-9-11-5-1-3-7-13(11)17(19(15)23)18-14-8-4-2-6-12(14)10-16(22)20(18)24/h1-10,23-24H
InChI key
BRTBEAXHUYEXSY-UHFFFAOYSA-N
一般描述
(S)-(-)-3,3′-Dibromo-1,1′-bi-2-naphthol may be used as a catalyst in the preparation of (R)-1-(2-propenyl)-2-(3-phenoxymethoxypropyl)-2-cyclohexenol.
象形图
Environment
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Enantioselective Conjugate Allylation of Cyclic Enones.
Taber DF, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 76(18), 7614-7617 (2011)