Merck
595136
Sigma-Aldrich
2-氟-5-甲基吡啶
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H6FN
CAS号:
分子量:
111.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
折射率
n20/D 1.4730 (lit.)
bp
158-159 °C (lit.)
密度
1.072 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1ccc(F)nc1
InChI
1S/C6H6FN/c1-5-2-3-6(7)8-4-5/h2-4H,1H3
InChI 密鑰
AOSOZARHUJMBLZ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
118.9 °F - closed cup
閃點(°C)
48.3 °C - closed cup