Merck
594423
Sigma-Aldrich
2,2-二氟-5-甲酰苯并二噁茂
97%
别名:
2,2-二氟-1,3-苯并二噁茂-5-甲醛
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H4F2O3
CAS号:
分子量:
186.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
折射率
n20/D 1.5000 (lit.)
bp
202-203 °C (lit.)
密度
1.422 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
aldehyde
fluoro
SMILES 字串
[H]C(=O)c1ccc2OC(F)(F)Oc2c1
InChI
1S/C8H4F2O3/c9-8(10)12-6-2-1-5(4-11)3-7(6)13-8/h1-4H
InChI 密鑰
GGERGLKEDUUSAP-UHFFFAOYSA-N
相关类别
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
204.8 °F - closed cup
閃點(°C)
96 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)