Merck
593400
Sigma-Aldrich
3-氯-5-氟水杨醛
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClC6H2(F)(OH)CHO
CAS号:
分子量:
174.56
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
97%
mp
95-99 °C (lit.)
官能团
aldehyde
chloro
fluoro
SMILES字符串
Oc1c(Cl)cc(F)cc1C=O
InChI
1S/C7H4ClFO2/c8-6-2-5(9)1-4(3-10)7(6)11/h1-3,11H
InChI key
VHXIEGGPMOEWNK-UHFFFAOYSA-N
象形图
Skull and crossbonesCorrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1
储存分类代码
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)