Merck
59280
Sigma-Aldrich
2-异丙基乙酰乙酸乙酯
technical, ≥90% (GC)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3COCH[CH(CH3)2]COOC2H5
CAS号:
分子量:
172.22
Beilstein:
636360
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
等级
technical
方案
≥90% (GC)
折射率
n20/D 1.425
沸点
82-85 °C/12 mmHg (lit.)
密度
0.962 g/mL at 20 °C (lit.)
官能团
ester
ketone
SMILES字符串
CCOC(=O)C(C(C)C)C(C)=O
InChI
1S/C9H16O3/c1-5-12-9(11)8(6(2)3)7(4)10/h6,8H,5H2,1-4H3
InChI key
DMIFFKCVURTPTG-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
168.8 °F - closed cup
闪点(°C)
76 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)