Merck
592315
Sigma-Aldrich
3-(三乙氧基甲硅烷基)呋喃
96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H18O4Si
CAS号:
分子量:
230.33
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
96%
折射率
n20/D 1.4320 (lit.)
bp
50 °C/0.2 mmHg (lit.)
密度
1.004 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCO[Si](OCC)(OCC)c1ccoc1
InChI
1S/C10H18O4Si/c1-4-12-15(13-5-2,14-6-3)10-7-8-11-9-10/h7-9H,4-6H2,1-3H3
InChI 密鑰
FCIABWJRBPKYJO-UHFFFAOYSA-N
應用
硅类亲核试剂,具有钯催化交叉偶联反应活性。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
195.8 °F - closed cup
閃點(°C)
91 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
访问文档库
Denmark, S. E.; Ober, M. H.
Aldrichimica Acta, 36, 75-75 (2003)