Merck
591262
Sigma-Aldrich
异硫氰酸甲基环己酯
97%
别名:
(环己甲基)异硫氰酸酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H11CH2NCS
CAS号:
分子量:
155.26
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
折射率
n20/D 1.5340 (lit.)
bp
222-223 °C (lit.)
密度
0.999 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
S=C=NCC1CCCCC1
InChI
1S/C8H13NS/c10-7-9-6-8-4-2-1-3-5-8/h8H,1-6H2
InChI 密鑰
RYBJNWIQNLZNPE-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
> 110 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)