Merck
590320
Sigma-Aldrich
四氟硼酸三苯基膦(2,5-降冰片二烯)合铑(I),聚合物键合型 Fibre-cat®
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
產品線
FibreCat®
品質等級
形狀
solid
反應適用性
core: rhodium
reaction type: solution phase peptide synthesis
reagent type: catalyst
InChI
1S/C18H15P.C7H8.BF4.Rh/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-2-7-4-3-6(1)5-7;2-1(3,4)5;/h1-15H;1-4,6-7H,5H2;;/q;;-1;+1
InChI 密鑰
QMBLFRMSOHVUJG-UHFFFAOYSA-N
應用
用作聚烯烃选择性加氢反应的可回收载体催化剂。该树脂催化剂表现出与其同族对应物类似的选择性。
特點和優勢
该树脂催化剂表现出与其同族对应物类似的选择性。铑浸出量极低。
法律資訊
FibreCat is a registered trademark of Johnson Matthey PLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)