Merck
589748
Sigma-Aldrich
肉豆蔻酸-14-13C
99 atom % 13C
别名:
十四烷酸-14-13C
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
13CH3(CH2)12CO2H
CAS号:
分子量:
229.36
MDL编号:
UNSPSC代码:
51113400
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
99 atom % 13C
表单
solid
沸点
250 °C/100 mmHg (lit.)
mp
52-54 °C (lit.)
质量偏移
M+1
SMILES字符串
[13CH3]CCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C14H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16/h2-13H2,1H3,(H,15,16)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1
InChI key
TUNFSRHWOTWDNC-FIJHWJEJSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
闪点(°F)
>235.4 °F - closed cup
闪点(°C)
> 113.00 °C - closed cup
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)