588695
L-天冬酰胺-13C4 一水合物
98 atom % 13C, 95% (CP)
别名:
(S)-2-Aminosuccinic acid 4-amide-13C4 monohydrate, (S)·-·(+)·-·2-·Aminosuccinamic acid-13C4, (S)-2-Aminosuccinic acid 4-amide-13C4 monohydrate, L-Aspartic acid 4-amide-13C4 monohydrate, 13C Labeled asparagine
登录查看公司和协议定价
所有图片(1)
About This Item
线性分子式:
H2N13CO13CH213CH(NH2)13CO2H · H2O
CAS号:
分子量:
154.10
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.12
推荐产品
同位素纯度
98 atom % 13C
质量水平
方案
95% (CP)
表单
solid
旋光性
[α]25/D +31.5°, c = 1 in 1 M HCl
mp
233-235 °C (lit.)
质量偏移
M+4
SMILES字符串
[H]O[H].N[13C@@H]([13CH2][13C](N)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9);1H2/t2-;/m0./s1/i1+1,2+1,3+1,4+1;
InChI key
RBMGJIZCEWRQES-KFYBRNFPSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3