About This Item
经验公式(希尔记法):
C23H25NO3
CAS号:
分子量:
363.45
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
推荐产品
方案
96%
表单
liquid crystal
mp
73-76 °C (lit.)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CC(=C)C(=O)OCCCCCCOc1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)C#N
InChI
1S/C23H25NO3/c1-18(2)23(25)27-16-6-4-3-5-15-26-22-13-11-21(12-14-22)20-9-7-19(17-24)8-10-20/h7-14H,1,3-6,15-16H2,2H3
InChI key
JJJGWRPDCQICFP-UHFFFAOYSA-N
应用
用于合成侧链液晶均聚物和嵌段共聚物,并且氰基联苯基团为液晶元。
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Skin Corr. 1B
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges