About This Item
线性分子式:
(CH3(CH2)9O)2C6H4
CAS号:
分子量:
390.64
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
推荐产品
质量水平
方案
98%
表单
liquid crystal
mp
66-70 °C (lit.)
SMILES字符串
CCCCCCCCCCOc1ccc(OCCCCCCCCCC)cc1
InChI
1S/C26H46O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-23-27-25-19-21-26(22-20-25)28-24-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h19-22H,3-18,23-24H2,1-2H3
InChI key
MMGPQYJNRFGRQK-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3