Merck
586242
Sigma-Aldrich
N,N-二乙基-1,1-二甲基硅烷胺
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C2H5)2NSiH(CH3)2
CAS号:
分子量:
131.29
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
化驗
97%
bp
109-110 °C (lit.)
密度
0.758 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[H][Si](C)(C)N(CC)CC
InChI
1S/C6H17NSi/c1-5-7(6-2)8(3)4/h8H,5-6H2,1-4H3
InChI 密鑰
KYIHWAKEVGKFOA-UHFFFAOYSA-N
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
28.0 °F - closed cup
閃點(°C)
-2.22 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)