Merck
579181
Sigma-Aldrich
5′-乙氧基-2′-羟基苯乙酮
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H3CCH2OC6H3(OH)COCH3
CAS号:
分子量:
180.20
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
55-59 °C (lit.)
SMILES字符串
CCOc1ccc(O)c(c1)C(C)=O
InChI
1S/C10H12O3/c1-3-13-8-4-5-10(12)9(6-8)7(2)11/h4-6,12H,3H2,1-2H3
InChI key
ONGGIUWOMYNJFI-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
>230.0 °F - closed cup
闪点(°C)
> 110 °C - closed cup
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)