Merck
578193
Sigma-Aldrich
聚[(甲基丙烯酸甲酯)-co-(甲基丙烯酸-9-蒽甲酯)]
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
NACRES:
NA.23
组成
chromophore, 20 mol %
转变温度
Tg 103 °C (DSC)
荧光
λex 251 nm; λem 416 nm in chloroform
一般描述
荧光聚合物。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)