Merck
765120
Sigma-Aldrich
(1-芘)甲基丙烯酸甲酯
contains ≤200 ppm MEHQ as inhibitor, 99% (GC)
别名:
1-芘甲基本丙烯酸(甲)酯, 甲基丙烯酸烯基甲酯, 芘甲基丙烯酸甲酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H16O2
CAS号:
分子量:
300.35
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
质量水平
方案
99% (GC)
表单
powder
包含
≤200 ppm MEHQ as inhibitor
mp
100-105 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CC(=C)C(=O)OCc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
InChI
1S/C21H16O2/c1-13(2)21(22)23-12-17-9-8-16-7-6-14-4-3-5-15-10-11-18(17)20(16)19(14)15/h3-11H,1,12H2,2H3
InChI key
BUQDPCFXOBQDLX-UHFFFAOYSA-N
一般描述
1-芘甲基本丙烯酸甲酯是一种荧光甲基丙烯酸单体,可用于合成基于聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)的光学和荧光温度传感器。这些聚合物传感器展现出相反的溶解度转变,即聚合物在低温下不溶但在高温下却是可溶的。这些传感器在药物输送、逻辑门和光学传感应用中可用作生物传感器。
应用
  • 荧光单体
特点和优势
水溶性,热响应性,并对局部环境的微小变化有反应。
象形图
Environment
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
PMMA based soluble polymeric temperature sensors based on UCST transition and solvatochromic dyes
Pietsch, C., Hoogenboom, R., & Schubert, U. S.
Polym. Chem., 1(7), 1005-1008 (2010)
A fluorescent thermometer based on a pyrene-labeled thermoresponsive polymer
Pietsch, C., Vollrath, A., Hoogenboom, R., & Schubert, U. S.
Sensors, 10(9), 7979-7990 (2010)