Merck
578088
Sigma-Aldrich
3-乙酰胺基苯硼酸频哪醇酯
97%
别名:
3′-(4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧杂硼烷-2-基)退热冰
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H20BNO3
分子量:
261.12
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
方案
97%
表单
solid
mp
185-190 °C (lit.)
官能团
amide
SMILES字符串
CC(=O)Nc1cccc(c1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C14H20BNO3/c1-10(17)16-12-8-6-7-11(9-12)15-18-13(2,3)14(4,5)19-15/h6-9H,1-5H3,(H,16,17)
InChI key
CZFSGYCLOCCASM-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)