Merck
576816
Sigma-Aldrich
棕榈酰-1-13C-L-肉毒碱 盐酸盐
99 atom % 13C, 98% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13CC22H45NO4 · HCl
分子量:
437.06
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
化驗
98% (CP)
形狀
solid
mp
166 °C
質量偏移
M+1
SMILES 字串
Cl.CCCCCCCCCCCCCCC[13C](=O)O[C@H](CC([O-])=O)C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C23H45NO4.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-23(27)28-21(19-22(25)26)20-24(2,3)4;/h21H,5-20H2,1-4H3;1H/t21-;/m1./s1/i23+1;
InChI 密鑰
GAMKNLFIHBMGQT-HRLRBSSBSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)