Merck
575011
Sigma-Aldrich
六氰基锰钾(III)
99.97% trace metals basis
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
K3Mn(CN)6
CAS号:
分子量:
328.34
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
化驗
99.97% trace metals basis
形狀
solid
反應適用性
reagent type: catalyst
core: manganese
mp
289 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
[K+].[K+].[K+].N#C[Mn-3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/6CN.3K.Mn/c6*1-2;;;;/q;;;;;;3*+1;-3
InChI 密鑰
HWKUDZZXRCEWMA-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)