Merck
570540
Sigma-Aldrich
(-)-薄荷基 (R)-1-[(R)-α-甲基苄基]氮杂环丙烷-2-羧酸酯
98%
别名:
(-)-薄荷基 (R)-1-[(R)-α-甲基苄基]-2-氮杂环丙烷羧酸酯, 1-(1′(R)-α-甲基苄基)-氮杂环丙烷-2(R)-羧酸 (-)-薄荷醇酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H31NO2
分子量:
329.48
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
方案
98%
旋光性
[α]20/D +10.0 to +14.0°, c = 1 in chloroform
mp
75-79 °C (lit.)
SMILES字符串
C[C@@H]1CC[C@@H](C(C)C)[C@@H](C1)OC(=O)[C@H]2CN2[C@H](C)c3ccccc3
InChI
1S/C21H31NO2/c1-14(2)18-11-10-15(3)12-20(18)24-21(23)19-13-22(19)16(4)17-8-6-5-7-9-17/h5-9,14-16,18-20H,10-13H2,1-4H3/t15-,16-,18+,19-,20-,22?/m1/s1
InChI key
BLLGOPLLCDRJQD-NIPOPRQDSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)