Merck
570443
Sigma-Aldrich
分散红 13 丙烯酸酯
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C19H19ClN4O4
CAS号:
分子量:
402.83
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
方案
98%
表单
solid
mp
74-79 °C (lit.)
λmax
202 nm
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CCN(CCOC(=O)C=C)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(cc2Cl)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C19H19ClN4O4/c1-3-19(25)28-12-11-23(4-2)15-7-5-14(6-8-15)21-22-18-10-9-16(24(26)27)13-17(18)20/h3,5-10,13H,1,4,11-12H2,2H3/b22-21+
InChI key
MXXVPCCKVUYGHS-QURGRASLSA-N
一般描述
NLO 材料
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)