Merck
568198
Sigma-Aldrich
二(三氯甲硅烷基)甲烷
97%
别名:
1,1,1,3,3,3-Hexachloro-1,3-disilapropane, Bis(trichlorosilyl)methane, Methylenebis(trichlorosilane)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Cl3SiCH2SiCl3
CAS号:
分子量:
282.92
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
化驗
97%
折射率
n20/D 1.468 (lit.)
bp
179-180 °C (lit.)
密度
1.545 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Cl[Si](Cl)(Cl)C[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CH2Cl6Si2/c2-8(3,4)1-9(5,6)7/h1H2
InChI 密鑰
ABDDAHLAEXNYRC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)