Merck
567418
Sigma-Aldrich
2-氟-4-甲基苯硼酸
≥95%
别名:
4-Methyl-2-fluorophenylboronic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
FC6H3(CH3)B(OH)2
分子量:
153.95
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
方案
≥95%
表单
solid
mp
228-233 °C (lit.)
SMILES字符串
Cc1ccc(B(O)O)c(F)c1
InChI
1S/C7H8BFO2/c1-5-2-3-6(8(10)11)7(9)4-5/h2-4,10-11H,1H3
InChI key
LIXXGOMAGHXIMP-UHFFFAOYSA-N
应用
Reactant for:
  • Water-accelerated Pd-Catalyzed Suzuki-Miyaura coupling
其他说明
含不定量的酸酐
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)