方案
≥95.0%
表单
solid
mp
92-102 °C (lit.)
官能团
chloro
SMILES字符串
OB(O)c1ccccc1Cl
InChI
1S/C6H6BClO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,9-10H
InChI key
RRCMGJCFMJBHQC-UHFFFAOYSA-N
其他说明
含有不定量的酸酐。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3