About This Item
线性分子式:
CHF2OC6H4NH2
CAS号:
分子量:
159.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
折射率
n20/D 1.5100 (lit.)
bp
201-202 °C (lit.)
密度
1.276 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
SMILES 字串
Nc1cccc(OC(F)F)c1
InChI
1S/C7H7F2NO/c8-7(9)11-6-3-1-2-5(10)4-6/h1-4,7H,10H2
InChI 密鑰
RSOFZRXRIPVBBM-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3