Merck
448931
Sigma-Aldrich
三氯(1H,1H,2H,2H-全氟辛基)硅烷
97%
别名:
三氯(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-十三氟辛基)硅烷, 1H,1H,2H,2H-全氟辛基-三氯硅烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CF3(CF2)5CH2CH2SiCl3
CAS号:
分子量:
481.54
Beilstein:
6154526
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
品質等級
化驗
97%
折射率
n20/D 1.352 (lit.)
bp
192 °C (lit.)
密度
1.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CC[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C8H4Cl3F13Si/c9-25(10,11)2-1-3(12,13)4(14,15)5(16,17)6(18,19)7(20,21)8(22,23)24/h1-2H2
InChI 密鑰
PISDRBMXQBSCIP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
三氯(1H,1H,2H,2H-全氟辛基)硅烷是一种氯硅烷,可在多种基材上形成自组装单层膜(SAM)。它主要用于改性超疏水性表面。它是具有低表面能的生物相容性聚合物。PFOCTS具有防垢性能和高润湿性,有助于从模具中分离不同复合材料。
應用
PFOCTS是一种偶联剂,用于通过软光刻技术对基材进行硅烷化处理,制造微流控器件。它还可用在形成化学图案化表面的硅基上,以定量分析聚合物基质中的不溶性表面活性剂。铝膜可用PFOCTS处理,以形成基于超疏水聚酰亚胺(PI)的纳米管阵列。
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
安全危害
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
188.6 °F - closed cup
閃點(°C)
87 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Superhydrophobic surfaces fabricated by microstructuring of stainless steel using a femtosecond laser.
Wu B, et al.
Applied Surface Science, 256(1), 61-66 (2009)
olymer molded templates for nanostructured amorphous silicon photovoltaicsa)
Pei L, et al.
Journal of Vacuum Science & Technology. A, Vacuum, Surfaces, And Films, 29(2) (2011)
Pulsatile micromixing using water-head-driven microfluidic oscillators
Li Z and Kim S
Chemical Engineering Journal, 313(1), 1364-1369 (2017)
Agarose-Assisted Micro-Contact Printing for High-Quality Biomolecular Micro-Patterns.
Jang MJ and Nam Y
Macromolecular Bioscience, 15(5), 613-621 (2015)
Wetting and phase separation in soft adhesion
Jensen KE, et al.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States) null