Merck
566233
Sigma-Aldrich
聚[甲基丙烯酸甲酯-co-(7-(4-三氟甲基)香豆素丙烯酰胺)]
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
NACRES:
NA.23
形狀
solid
成份
4-(trifluoromethyl)coumarin-N-acrylamide, ~25 mol %
溶解度
chloroform: soluble
toluene: soluble
螢光
λex 331 nm; λem 418 nm in chloroform
應用
荧光聚合物
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)