化驗
98%
mp
115-118 °C (lit.)
SMILES 字串
Nc1ccc(Oc2cccc(Oc3ccc(N)cc3)c2)cc1
InChI
1S/C18H16N2O2/c19-13-4-8-15(9-5-13)21-17-2-1-3-18(12-17)22-16-10-6-14(20)7-11-16/h1-12H,19-20H2
InChI 密鑰
WUPRYUDHUFLKFL-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3