Merck
566004
Sigma-Aldrich
2-氯-3,4-二甲氧基苯甲醛
98%
别名:
2-氯藜芦醛
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClC6H2(OCH3)2CHO
CAS号:
分子量:
200.62
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
形狀
solid
mp
71-74 °C (lit.)
SMILES 字串
[H]C(=O)c1ccc(OC)c(OC)c1Cl
InChI
1S/C9H9ClO3/c1-12-7-4-3-6(5-11)8(10)9(7)13-2/h3-5H,1-2H3
InChI 密鑰
SAWHDJTZESXNMM-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)